Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Einweg-Nitrilhandschuh mit extra langer Stulpe
Artikelnummer. 17929241 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17929241 Groß 50 Stück
17979221 Klein 50 Stück
17989221 Mittel 50 Stück
17949241 Extragroß 50 Stück
17999221 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17929241 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93163090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.90 €
    28.53 € / 50 Stück
    Sparen 16.37 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die extra lange Manschette bietet Schutz vor Kreuzkontamination und schützt den Unterarm. Das weiche, strapazierfähige Nitrilmaterial gewährleistet einen umfassenden Schutz vor Chemikalienspritzern.
  • Beidhändig tragbarer Handschuh mit guter Durchstoßfestigkeit
  • Die Nitril-Formulierung des Handschuhs trägt zur Verringerung der Handermüdung bei.
  • Flexibilität und Komfort ermöglichen hervorragende Fingerfertigkeit
  • Verklebte Oberfläche, umgeschlagener Saum für einfaches Anziehen und Reißfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Kategorie III|EG 1935/2004|EG 2023/2006|DE ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|FDA 21 CFR 177-2600-US Lebensmittelzulassung|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrie, Labor
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 355 mm