Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-6927055
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15569461 5.5, 6 100 Stück
15579461 6.5, 7 100 Stück
15589461 7,5, 8 100 Stück
15599461 8.5, 9 100 Stück
15509471 9.5, 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15569461 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 93250060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die TouchNTuff™ 93-250 Handschuhe mit Ansell GRIP Technology™ bestechen durch hochwertige Tastsensibilität und Spritzschutz und verringern außerdem die Handermüdung durch weniger Belastung. Unabhängig vom Anwendungsbereich wird dank geringerer Belastung und stärkerer Kontrolle eine höhere Produktivität unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen gewährleistet.
  • Minimiert die zum Erfassen trockener, nasser oder öliger Objekte erforderliche Kraft, was die Ermüdung von Hand und Arm verringert und Beweglichkeit, Sicherheit und Produktivität verbessert
  • Proprietäre Formulierung mit Nitril bietet Komfort für lange Tragezeiten
  • Hohe Zugfestigkeit und 3 mal höhere Durchstichfestigkeit als Latex- oder PVC-Einwegprodukte
  • Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
  • Enthält keine Naturkautschuk-Proteine und schützt daher vor Typ I-Hautallergien
  • Keine Übertragung von Silikonverunreinigungen auf die Kontaktfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Grau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0,0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 5.5, 6
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 93-250_5.5-6
Zugfestigkeit 14 MPa