Learn More
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8005374 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 13429028
Marke: Ansell 93700100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet den höchsten Schutz für eine Vielzahl von Chemikalien im Vergleich zu jedem anderen Einweg-Nitrilhandschuh. Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von Standard-Latexhandschuhen.
  • Bietet dem Träger ein hohes Maß an Komfort und einen erhöhten Schutz am Unterarm durch längere Bündchen.
  • Der Handschuh ist frei von Naturkautschuk-Latexproteinen und kann von latexempfindlichen Trägern (Typ I) ohne Bedenken getragen werden.
  • 93-700: Jeder Handschuh wurde anschließend gereinigt, einzeln verpackt und sterilisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Farbe Green
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Gepudert Powder Free
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 10
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 0,135 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw.
Modell 9370010
Menge 200 Paare
Beständig gegen Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit
Serie 93-700
Länge (angloamerikanisch) 12
Länge (metrisch) 300