Learn More
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Chemisch resistente Einweghandschuhe
Artikelnummer. 31810768 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
30 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31810768 8 30 Stück
31810767 7 30 Stück
31810769 9 30 Stück
31810770 10 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31810768 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93800080
Menge Preis
1 39.80 € / 30 Stück
10 35.80 € / 30 Stück
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Einweghandschuh, der kurzfristig gegen gängige Lösungsmittel wie Aceton geschützt ist.
Die wichtigsten Funktionen und Vorteile
  • Verbesserter chemischer Schutz: Mindestens 15 Minuten resistent gegen Aceton
  • Hohe Standards: EN ISO 374-1 Typ A zertifiziert für hohe Verteidigung
  • Innovatives mehrschichtiges Design: Microchem Chemische Barrierentechnologie für überlegenen Schutz
Beschreibung
  • TouchNTuff 93-800: Einweghandschuhe, die kurzfristige Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel wie Aceton bieten.
  • Verbesserter chemischer Spritzschutz: Erfüllt EN ISO 374-1 Typ A, behauptet Schutz gegen 8 Chemikalien (JKLOAPST)
  • Innovatives mehrschichtiges Design (ohne direkten Hautkontakt mit NRL): MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology zur Resistenz gegen die härtesten Chemikalien und zur Überflüssigkeit mehrerer Handschuhe
  • Verbesserte mechanische Eigenschaften: Zertifiziert EN388 2110A, erfüllt Stufe 2 Abrieb, Stufe 1 Riss und Klingenschnitt sowie Schnittfestigkeit Stufe A ISO
  • Hohe Sichtbarkeitsfarbe: Leuchtend orangefarbene Farbe verbessert die Sichtbarkeit und die Erkennung von Fremdkörpern (FOD)
  • Verbesserte Passform, Gefühl und Flexibilität: Flexible Formulierung und Design im Vergleich zu wiederverwendbaren Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A
Chlorinated Nein
Anwendungen Labor
Farbe Orange
Finger Thickness (English) 22,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.58 mm
Latex Free Nein
Material Nitril
Palm Thickness (English) 17,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.45 mm
Produkttyp Chemische und flüssige Schutzhandschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 17,7 mil
Dicke (metrisch) 0.45 mm
Norm EN 388 2110A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOAPST
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert, perlenbesetzt
Grip Design Rau
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Länge (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (metrisch) 285 mm