Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. 11776733 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
XL, 10
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11776733 XL, 10 100 Stück
11746733 6.5, 7 100 Stück
11756733 7.5, 8 100 Stück
12465110 8.5, 9 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11776733 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 92605100
Menge Preis
1 36.35 € / 100 Stück
10 32.70 € / 100 Stück
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine bis zu viermal höhere Durchstoßfestigkeit als vergleichbare Naturlatexhandschuhe und eine dreimal höhere Festigkeit als ähnliche Neoprenhandschuhe. Beständig gegen eine größere Vielfalt an Industriechemikalien und über einen längeren Zeitraum als alle anderen Nitril-Einweghandschuhe.
  • Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
  • Keine Zusatzstoffe, die Kontaminationen oder Hautreizungen verursachen könnten
  • Gerollte Stulpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kategorie III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Erlass vom 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004, BfR-Empfehlungen zu Lebensmitteln
Klassifikation PSA-Kategorie III
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Coating Material Polymer
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0,0063 in.
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe XL, 10
Sterilität Nicht steril
Modell Rollrand
Dicke (angloamerikanisch) 0,0063 in.
Dicke (metrisch) 0,12 mm (Handfläche), 0,20 mm (Finger)
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Handhabung von Chemikalien, Glasherstellung, Handhabung komplizierter Teile, leichte Montage von ölbeschichteten Teilen, für Lack- und Farbgeschäfte, Druckindustrie, Elektronikbranche, Handhabung von Zytostatika, Laboranalysen, leichte Montagearbeiten, Pharmazie
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 100/Packung
Beständig gegen Spritzschutz gegen gefährliche Chemikalien und Durchschlagsschutz
Serie 92–605
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 300 mm