Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. p-8000024 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
XL, 10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
11746733 6.5, 7 100 Stück
11756733 7.5, 8 100 Stück
12465110 8.5, 9 100 Stück
11776733 XL, 10 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 11746733
Marke: Ansell™ 92605070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Grüne Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril sind gegen zahlreiche Industriechemikalien beständig.
  • Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
  • Keine Zusatzstoffe, die Kontaminationen oder Hautreizungen verursachen könnten
  • Gerollte Stulpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Klassifikation PSA-Kategorie III
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Touch N Tuff-Handschuhe
Größe 6.5, 7
Sterilität Non-sterile
Modell Rollrand
Dicke (metrisch) 0,12mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 100 Packung
Länge (metrisch) 300 mm