Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Artikelnummer. 10654643
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10654643
Marke: Trajan™ 002824
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Genaue und reproduzierbare Injektionen. Doppelnadel mit Kegelspitze Erhältlich mit oder ohne gasdichten Kolben.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 23 bis 26 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,11 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,63/0,47 mm
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Menge 25/Packung
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent
Anschlusstyp Befestigt