Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Artikelnummer. 12937556
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
Menge:
1/Pk.
10 St./Packung
25/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
12937556 50 μl 1/Pk. 1 Stück
10654643 10 μl 25/Packung 25 Stück
10545603 10 μl 10 St./Packung 6 Stück
12706897 10 μl 10 St./Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12937556 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 004668
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Genaue und reproduzierbare Injektionen. Doppelnadel mit Kegelspitze Erhältlich mit oder ohne gasdichten Kolben.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 23 bis 26 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,11 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,63/0,47 mm
Produkttyp Gasdichte GC-Autosampler-Spritze
Modell 50F-HP-GT-0.63/47
Menge 1/Pk.
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Anschlusstyp Befestigt