Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30282306
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Silber
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 30282306
Marke: DiversifiedBiotech TSPOTSS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
  • Label Dimensions: 0.375 in. (9.5 mm)
Spezifikation
Klebstofftyp Peel and Stick, Acrylic
Farbe Silber
Ausführung Semi-gloss
Format Roll
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Menge 1000/Pk.
Länge (angloamerikanisch) 0.375 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.375 in.
Breite (metrisch) 0.95 cm