Learn More
DiversifiedBiotech SCHWIERIGKEITEN™ Rollenetiketten - 1,5 ml Röhrchen (13 mm)
Artikelnummer. 30282284
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Lavendel
Orange
Rosa
Silber
Packungsgröße:
1000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30282284 Rosa 1000 Stück
30282285 Kaffee 1000 Stück
30282286 Gold 1000 Stück
30282273 Lavendel 1000 Stück
30282347 Kastanienbraun 1000 Stück
30282298 Orange 1000 Stück
30282310 Silber 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30282284 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. TSPOTS50P
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgestanzte, abziehbare Etiketten für Tubenverschlüsse aus flexiblem Polyolefinmaterial
  • Runde Kryogene Etiketten, formatiert für Handschrift
  • Hart Spots™ Auf einer Rolle befinden sich leicht beschreibbare PVC-Kryoetiketten, die mit den meisten Labormarkern beschriftbar sind.
  • Hart Spots™ Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass für jeden Zweck das richtige Etikett gefunden wird.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Rohre werden empfohlen), Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich zusammen.
  • Etikettenabmessungen: 0,50 in. (13 mm)
  • Rolle von 1000
Specifications
Klebstofftyp Abziehen und aufkleben, Acryl
Farbe Rosa
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Ultra-reflektierendes Buchstabenetikett
Sterilität Unsteril
Länge (angloamerikanisch) 0,50 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,50 in.
Breite (metrisch) 1.27 cm