Learn More
DiversifiedBiotech SCHWIERIGKEITEN™ Rollenetiketten
Description
- Vorgestanzte, abziehbare Etiketten für Tube-Tops mit kreisförmigem Kryokonservierungsverschluss
- Runde Kryogene Etiketten, formatiert für Handschrift
- Hart Spots™ Auf einer Rolle befinden sich leicht beschreibbare PVC-Kryoetiketten, die mit den meisten Labormarkern beschriftet werden können.
- Hart Spots™ Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass für jeden Zweck das richtige Etikett gefunden wird.
Specifications
Specifications
| Klebstofftyp | Abziehen und aufkleben, Acryl |
| Farbe | Verschieden |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Ultra-reflektierendes Buchstabenetikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 5000/Pk. |
| Abmessungen (L x B) | 0,375 x 0,375 in. |
| Show More |