Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200132133
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in.
0,50 x 0,50 in.
Packungsgröße:
5000 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
30282324 0,375 x 0,375 in. 5000 Stück
30282297 0,50 x 0,50 in. 5000 Stück
2 options
Artikelnummer. 30282324
Marke: DiversifiedBiotech SPRL1100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-cut peel off labels for tube tops with circular cryogenic
  • Pre-cut peel off labels for tube tops with circular cryogenic
  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers.
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
Spezifikation
Klebstofftyp Peel and Stick, Acrylic
Farbe Assorted
Ausführung Semi-gloss
Format Roll
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Menge 5000/Pk.
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,375 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.375. in.
Breite (angloamerikanisch) 0.375 in.
Breite (metrisch) 0.95 cm