Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röhrchenetiketten
Artikelnummer. 16482015
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16482015 Weiß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16482015 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HEATSPOTS44
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tough-Spots™ Röhrchenetiketten sind einfach beschreibbare, kryogene PVC-Etiketten, die mit den meisten Labor-Markern beschriftet werden können.
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
  • Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen.
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Widerstand: -196 bis +150 °C
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material PVC
Print Technology Keine
Produkttyp Kryo-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Anzahl pro Packung 1000/Pk.
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +150 °C
Abmessungen (L x B) 1 x 1 cm
Länge (angloamerikanisch) 0,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,4 in.
Breite (metrisch) 1 cm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.