Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1,5 x 0,75 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
50 ft x 0,375 in.
50 ft x 0,475 in.
50 ft x 0,5 in.
50 ft x 0,625 in.
50 ft x 1,5 in.
50 ft. x 1 in.
Menge:
100/Packung
250/Rolle
500/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Etikett zur Ressourcennachverfolgung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |