Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11513974
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 2 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1,375 x 1 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
1,5 x 1 in. (B x H)
1 x 1 in.
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
50 ft x 1,9 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11513974
Marke: Brady™ 114755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-483)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 1,9 in.
Größe (metrisch) B x H: 48.3 mm x 15.2 m
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (metrisch) 48,26 mm