Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11528604
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 2 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1,375 x 1 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
1,5 x 1 in. (B x H)
1 x 1 in.
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
50 ft x 1,9 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
11528604 50 ft x 0,5 in. 1 BX
11513974 50 ft x 1,9 in. 1 BX
11717354 1 x 0,375 in. (B x H) 1 BX
11797264 1 x 1 in. 1 BX
11767154 2 x 1 in. (B x H) 1 BX
11757124 4 x 1 in. (B x H) 1 BX
11717364 1,5 x 0,5 in. (B x H) 1 BX
11767274 1,5 x 0,75 in. (B x H) 1 BX
11707284 1,5 x 1 in. (B x H) 1 BX
11777104 3 x 1,9 in. (B x H) 1 BX
11707114 4 x 1,9 in. (B x H) 1 BX
11727144 0,5 x 2 in. (B x H) 1 BX
11737284 1,375 x 1 in. (B x H) 1 BX
13 options
Artikelnummer. 11528604
Marke: Brady™ 115126
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-483)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 0,5 in.
Größe (metrisch) B x H: 12.7 mm x 15.2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.