Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11717364
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 2 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1,375 x 1 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
1,5 x 1 in. (B x H)
1 x 1 in.
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
50 ft x 1,9 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11717364
Marke: Brady™ 114798
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-483)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1,5 x 0,5 in. (B x H)
Größe (metrisch) 38,1 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (metrisch) 12.70 mm