Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11717284
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
4 x 1,9 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
11717284 1,5 x 1,5 in. 1 BX
11731725 1 x 0,5 in. (B x H) 1 BX
11737364 1,5 x 0,5 in. (B x H) 1 BX
11717114 4 x 1,9 in. (B x H) 1 BX
4 options
Artikelnummer. 11717284
Marke: Brady™ 114817
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-489 Etiketten aus mattem Polyester mit ultrafestem Kleber sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-489)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung; Barcode-Etikettierung; Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke; Tafelmarkierung, Typenschilder; Sprach- und Datenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Rolle
Form Quadratisch
Größe (angloamerikanisch) 1,5 x 1,5 in.
Größe (metrisch) 38,1 x 38,1 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 41.28 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (metrisch) 38.10 mm