Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11731725
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
4 x 1,9 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
11731725 1 x 0,5 in. (B x H) 1 BX
11737364 1,5 x 0,5 in. (B x H) 1 BX
11717284 1,5 x 1,5 in. 1 BX
11717114 4 x 1,9 in. (B x H) 1 BX
4 options
Artikelnummer. 11731725
Marke: Brady™ 114947
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-489 Etiketten aus mattem Polyester mit ultrafestem Kleber sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-489)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung; Barcode-Etikettierung; Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke; Tafelmarkierung, Typenschilder; Sprach- und Datenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Menge 500/Rolle
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,5 in. (B x H)
Größe (metrisch) 25,7 x 12,7 mm (B x H)
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.