Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
4 x 1,9 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyester (B-489) |
| Produkttyp | Etikett zur Ressourcennachverfolgung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ressourcennachverfolgung; Barcode-Etikettierung; Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke; Tafelmarkierung, Typenschilder; Sprach- und Datenkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |