Learn More
Brady™ ToughStripe™ Rutschfeste Sicherheitsmarkierung für Böden
Artikelnummer. 11741705
Click to view available options
Angezeigter Text:
Achten Sie auf Ihre Schritte!
Augenschutzbereich
Augenwaschstation
Exit (Programm beenden)
Feueralarm
Feuerlöscher
Feuerwehrschlauch
First Aid
Gehörschutzbereich
Lagerung von Chemikalien
Notausgang
Schutzbrille erforderlich
Schutzbrillen erforderlich
Schutzhelmbereich
Sicherheitsdusche
biologische Gefahr
Farbe:
Rot
Schwarz
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf gelb
Schwarz auf orange
Weiß
Form:
Rechteckig
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11741705
Marke: Brady™ 104491
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schwer zu übersehende Markierungen aus haltbarem Bodenmarkierungsband
  • Mit Hochleistungsklebstoff auf der Rückseite
  • Mit seinem gut sichtbaren, glänzenden Erscheinungsbild erhalten Mitarbeiter wichtige Sicherheits- und Warnmeldungen
  • Durchsichtiger rutschfester Bereich
  • Entwickelt mit Teilen aus rutschfestem Material, die versehentliches Ausrutschen, Stolpern und Hinfallen verhindern
  • Leicht zu entfernen und aufzutragen
  • Aus Polyester
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschreibung ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, zur Hervorhebung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen und zur Durchsetzung von Anforderungen an die Schutzausrüstung; mit glänzender Optik und einem durchsichtigen Rutschschutzbereich zur Übermittlung wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 355.60 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 129.9 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -0.4 °F
Dicke 0.01 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 457.20 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 54 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -0,4 °F bis 129,9 °F
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 457,20 x 355,60 mm
Angezeigter Text First Aid
Produkttyp Sicherheitsschild für Bodenmarkierung