Learn More
Brady™ ToughStripe Max Boden Ecke L Marks
Artikelnummer. 31900312 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
254 x 101.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
31900312 Schwarz 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900283 Gelb 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900284 Blau 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900282 Gelb 254 x 101.6 mm 1 Stück
31900261 Weiß 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900309 Weiß 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900299 Gelb 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900303 Blau 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900301 Grün 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900310 Schwarz 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900286 Grün 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900273 Rot 127 x 50.8 mm 1 Stück
31900288 Schwarz 254 x 101.6 mm 1 Stück
31900296 Blau 254 x 101.6 mm 1 Stück
31900253 Grün 254 x 101.6 mm 1 Stück
31900266 Rot 203.2 x 76.2 mm 1 Stück
31900308 Rot 254 x 101.6 mm 1 Stück
31900257 Weiß 254 x 101.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 31900312 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177098
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stärker gebaut, hält auf harten Industrieböden länger. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape ist speziell dafür gebaut, dass es in Gabelstapler- und dichtem Verkehrsbereich standhält.
  • Umgebaut, um doppelt so dünn und dennoch doppelt so langlebig zu sein, um schädliche Aufprall in Gabelstapler- und stark verkehrsreichen Bereichen besser standzuhalten
  • Dünneres Profil und echte Kante-zu-Kante-Klebung minimieren die Pickpunkte
  • Starkes Polyester (PETG)-Material ist viermal steifer als Vinyl und enthält keine Weichmacher
  • Das schadensisolierende Design hält das Band länger intakt, indem es verhindert, dass Risse, Kerben und Risse auslaufen
  • Matte Lackierung sorgt für einen ausgezeichneten Farbkontrast für eine klare Sichtbarkeit bei jeder Beleuchtung
  • Die kompakte Bauweise führt zu einer kleineren, leichten Rolle
  • Kann leicht von einer Person mit minimalem Werkzeug installiert werden
  • Kompatibel mit dem ToughStripe Floor Tape Applikator (Teilenummer 150852)
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 127 x 50.8 mm
Ausführung Glanz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standortkennzeichnung, Bodenkennzeichnung, Lean und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagermarkierung
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 127 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 °F bis 140 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 60 °C
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Schwarz
Material Polyester
Produkttyp Bodenmarkierungsband