Learn More
Brady™ ToughStripe Max Floor Corner L Marks
Description
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent color contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe Floor Tape Applicator (part number 150852)
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B) | 127 x 50.8 mm |
| Ausführung | Gloss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Floor Marking, Lean and 5S Labeling, Safety Identification, Warehouse Marking |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50°F to 140°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°C to 60°C |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 50.8 mm |
| Klebstofftyp | Rubber |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?