Learn More
Brady™ ToughStripe Max Solid Floor Tape
Artikelnummer. 30280394
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
30280394 Gelb 76,2 mm 1 Rollen
30280374 Gelb 50,8 mm 1 Rollen
30280344 Gelb 101,6 mm 1 Rollen
30280361 Blau 50,8 mm 1 Rollen
30280342 Rot 50,8 mm 1 Rollen
30280350 Weiß 50,8 mm 1 Rollen
30280379 Grün 50,8 mm 1 Rollen
30280349 Blau 76,2 mm 1 Rollen
30280360 Weiß 76,2 mm 1 Rollen
30280372 Weiß 101,6 mm 1 Rollen
30280371 Rot 76,2 mm 1 Rollen
30280366 Orange 50,8 mm 1 Rollen
30280359 Grün 76,2 mm 1 Rollen
30280391 Rot 101,6 mm 1 Rollen
30280367 Orange 76,2 mm 1 Rollen
30280347 Grün 101,6 mm 1 Rollen
30280393 Blau 101,6 mm 1 Rollen
30280382 Schwarz 50,8 mm 1 Rollen
30280341 Orange 101,6 mm 1 Rollen
30280364 Violett 76,2 mm 1 Rollen
30280378 Violett 50,8 mm 1 Rollen
30280384 Schwarz 76,2 mm 1 Rollen
30280346 Schwarz 101,6 mm 1 Rollen
30280354 Grau 50,8 mm 1 Rollen
30280375 Braun 50,8 mm 1 Rollen
30280373 Braun 101,6 mm 1 Rollen
30280348 Braun 76,2 mm 1 Rollen
30280385 Violett 101,6 mm 1 Rollen
30280368 Grau 76,2 mm 1 Rollen
30280376 Grau 101,6 mm 1 Rollen
30 options
Artikelnummer. 30280394
Marke: Brady™ 177014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 76.2 mm x 30.48 m
Ausführung Gloss
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50°F to 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C to 60°C
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Klebstofftyp Rubber
Farbe Gelb
Material Polyester
Produkttyp Floor Tape