Learn More
Brady™ ToughStripe Max Streifen-Bodenklebeband
Artikelnummer. 30280396 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau, Gelb
Blau, Weiß
Gelb, Schwarz
Grün, Weiß
Magenta, Gelb
Rot, Gelb
Rot, Weiß
Schwarz, Orange
Schwarz, Weiß
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Packungsgröße
30280396 Rot, Weiß 101,6 mm 1 Rollen
30280380 Gelb, Schwarz 50,8 mm 1 Rollen
30280377 Gelb, Schwarz 76,2 mm 1 Rollen
30280345 Gelb, Schwarz 101,6 mm 1 Rollen
30280352 Rot, Weiß 50,8 mm 1 Rollen
30280363 Schwarz, Orange 76,2 mm 1 Rollen
30280353 Rot, Weiß 76,2 mm 1 Rollen
30280381 Schwarz, Weiß 50,8 mm 1 Rollen
30280340 Schwarz, Weiß 76,2 mm 1 Rollen
30280351 Grün, Weiß 50,8 mm 1 Rollen
30280387 Schwarz, Orange 101,6 mm 1 Rollen
30280355 Grün, Weiß 76,2 mm 1 Rollen
30280390 Blau, Weiß 50,8 mm 1 Rollen
30280395 Rot, Gelb 101,6 mm 1 Rollen
30280343 Rot, Gelb 50,8 mm 1 Rollen
30280357 Blau, Gelb 101,6 mm 1 Rollen
30280388 Blau, Weiß 76,2 mm 1 Rollen
30280362 Grün, Weiß 101,6 mm 1 Rollen
30280356 Schwarz, Orange 50,8 mm 1 Rollen
30280386 Rot, Gelb 76,2 mm 1 Rollen
30280365 Blau, Gelb 50,8 mm 1 Rollen
30280389 Schwarz, Weiß 101,6 mm 1 Rollen
30280383 Blau, Weiß 101,6 mm 1 Rollen
30280369 Magenta, Gelb 101,6 mm 1 Rollen
30280392 Blau, Gelb 76,2 mm 1 Rollen
30280370 Magenta, Gelb 76,2 mm 1 Rollen
30280358 Magenta, Gelb 50,8 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 30280396 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 €
    260.61 € / 1 Rollen
    Sparen 48.39 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ToughStripe™ Max Bodenmarkierungsband wurde speziell dafür entwickelt, auch in Bereichen mit Gabelstaplerverkehr und starker Beanspruchung haften zu bleiben.
  • Neu entwickelt, um doppelt so dünn und dennoch doppelt so haltbar zu sein, um Beschädigungen durch Gabelstapler und starkes Verkehrsaufkommen besser standzuhalten.
  • Dünneres Profil und echte Kantenverklebung minimieren die Anhaftungsstellen
  • Das hochfeste Polyestergewebe (PETG) ist viermal steifer als Vinyl und enthält keine Weichmacher.
  • Das schadenisolierende Design sorgt dafür, dass das Klebeband länger intakt bleibt, indem es Risse, Kerben und Löcher verhindert.
  • Die matte Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Farbkontrast und damit für klare Sichtbarkeit bei jeder Beleuchtung.
  • Die kompakte Bauweise führt zu einer kleineren, leichteren Rolle.
  • Lässt sich von einer Person mit minimalem Werkzeugaufwand problemlos installieren.
  • Kompatibel mit ToughStripe™ Bodenklebebandapplikator (Teilenummer 150852)
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 101.6 mm x 30.48 m
Ausführung Glanz
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 °F bis 140 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 60 °C
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101,6 mm
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Rot, Weiß
Material Polyester
Produkttyp Boden-Klebeband