Learn More
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß, White
Blau-Gelb, Yellow
Gelb, schwarz, Black
Grün/weiß, White
Magenta, Gelb, Yellow
Rot, Weiß, White
Rot-Gelb, Yellow
Schwarz, Weiß, White
Schwarz, orange, Orange
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 50.8 mm x 30.48 m |
| Ausführung | Gloss |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Länge (metrisch) | 30.48 m |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50°F to 140°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°C to 60°C |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 50,8 mm |
| Klebstofftyp | Rubber |
| Farbe | Rot, Weiß, White |
| Mehr anzeigen |