Learn More
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Artikelnummer. p-200109824
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß, White
Blau-Gelb, Yellow
Gelb, schwarz, Black
Grün/weiß, White
Magenta, Gelb, Yellow
Rot, Weiß, White
Rot-Gelb, Yellow
Schwarz, Weiß, White
Schwarz, orange, Orange
Breite (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
30280380 Gelb, schwarz, Black 50,8 mm 1 Rollen
30280377 Gelb, schwarz, Black 76,2 mm 1 Rollen
30280345 Gelb, schwarz, Black 101,6 mm 1 Rollen
30280352 Rot, Weiß, White 50,8 mm 1 Rollen
30280363 Schwarz, orange, Orange 76,2 mm 1 Rollen
30280353 Rot, Weiß, White 76,2 mm 1 Rollen
30280381 Schwarz, Weiß, White 50,8 mm 1 Rollen
30280340 Schwarz, Weiß, White 76,2 mm 1 Rollen
30280351 Grün/weiß, White 50,8 mm 1 Rollen
30280396 Rot, Weiß, White 101,6 mm 1 Rollen
30280387 Schwarz, orange, Orange 101,6 mm 1 Rollen
30280355 Grün/weiß, White 76,2 mm 1 Rollen
30280390 Blau, Weiß, White 50,8 mm 1 Rollen
30280395 Rot-Gelb, Yellow 101,6 mm 1 Rollen
30280343 Rot-Gelb, Yellow 50,8 mm 1 Rollen
30280357 Blau-Gelb, Yellow 101,6 mm 1 Rollen
30280388 Blau, Weiß, White 76,2 mm 1 Rollen
30280362 Grün/weiß, White 101,6 mm 1 Rollen
30280356 Schwarz, orange, Orange 50,8 mm 1 Rollen
30280386 Rot-Gelb, Yellow 76,2 mm 1 Rollen
30280365 Blau-Gelb, Yellow 50,8 mm 1 Rollen
30280389 Schwarz, Weiß, White 101,6 mm 1 Rollen
30280383 Blau, Weiß, White 101,6 mm 1 Rollen
30280369 Magenta, Gelb, Yellow 101,6 mm 1 Rollen
30280392 Blau-Gelb, Yellow 76,2 mm 1 Rollen
30280370 Magenta, Gelb, Yellow 76,2 mm 1 Rollen
30280358 Magenta, Gelb, Yellow 50,8 mm 1 Rollen
27 options
Artikelnummer. 30280380
Marke: Brady™ 177017
Nur noch null auf Lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spécification
Abmessungen (L x B) 50.8 mm x 30.48 m
Ausführung Gloss
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50°F to 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C to 60°C
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Klebstofftyp Rubber
Farbe Gelb, schwarz, Black
Material Polyester
Produkttyp Floor Tape
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.