Learn More
Brady™ ToughStripe™ Extrem haftstarkes Polyester-Etikettenband für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898804 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
50 ft. x 2 in.
50 ft. x 1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17898804 Rot 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17808914 Weiß 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17869064 Weiß 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17878994 Schwarz 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17818914 Schwarz 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17878984 Rot 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17819184 Orange 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17868874 Orange 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17888794 Gelb 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17839094 Gelb 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17839144 Grün 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17808824 Grün 50 ft. x 2 in. 1 Stück
17878854 Blau 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17809034 Blau 50 ft. x 2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17898804 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173389
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erstellen Sie individuelle Bodenetiketten mit ToughStripe™ Extrem aggressives Polyester-Bodenklebeband mit B-634 Polyester-Überlaminat.
  • Ideal zur Produktkennzeichnung und allgemeinen Identifizierung; anwendbar auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unebenen Oberflächen.
  • Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
  • Einfacher 3-Schritte-Prozess: Etikett drucken, auf dem Boden positionieren und mit Überlaminat versehen.
  • Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial
Spezifikation
Alternate Part Number M7-2000-483-RD-KT
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA genehmigt, UL anerkannt
Abmessungen (L x B) 50 ft. x 2 in.
Ausführung Glanz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Verpackungsmenge 2 Rollen
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis +129 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °bis +54 °C
Dicke 0,008 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Farbe Rot
Material Polyester
Produkttyp Etikett