Learn More
TERUMO Druckverbände
Artikelnummer. 17102834
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Breite (metrisch):
12.5 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
17102834 Rot 25 mm 100 Stück
17112834 Blau 25 mm 100 Stück
17122834 Blau 12.5 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17102834 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8XXTC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Design von Terumo bietet Komfort für medizinisches Fachpersonal und ermöglicht effiziente Interventionen.
  • Das Design von Terumo Bietet Komfort für medizinisches Fachpersonal sowie für Patienten und ermöglicht schnelle und effiziente Interventionen.
  • Einhandbedienung
  • Schnellverschluss
  • Sicherheits-Schnappverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Latex Free Ja
Produkttyp Tourniquet für Erwachsene
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Breite (metrisch) 25 mm
Verpackungsart Einzeln gerollt