Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Toxaphen | 8001-35-2 | 200 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toxaphen |
| CAS | 8001-35-2 |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Menge | 1 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 200 μg/ml |
Produkt nur für den Laborgebrauch