Learn More
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Artikelnummer. 10624223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 μg
5mg
Packungsgröße:
1 Stück
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10624223 200 μg 1 Stück
11504936 5mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10624223 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K1138
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Das ToxBLAzer™ DualScreen Kit bietet den entscheidenden Vorteil einer Kombination aus ratiometrischer Reporter-Gen-Anzeige von Beta-Lactamase und einer Zytotoxizitätsanzeige im gleichen Assay. So liefert ToxBLAzer™ DualScreen Reportergen-Werte, die zytotoxische zelluläre Reaktionen normalisieren, was in Screening-Anwendungen notwendig ist, die die Transkription herunterregulieren. Das ToxBLAzer™ Substrat enthält sowohl das LiveBLAzer™-FRET B/G Substrat als auch einen urheberrechtlich geschützten Zytotoxizitätsindikator. Beide Verbindungen gelangen leicht in die Zelle, wo endogene Esterasen sie schnell in fluoreszierende Verbindungen umwandeln. Esterase-Aktivität und eine intakte Zellmembran sind für den Nachweis des Indikators erforderlich. Die Fluoreszenz des Zytotoxizitätsindikators ist rot-verschoben, um die Kompatibilität mit den blauen und grünen Emissionen des LiveBLAzer™-FRET B/G Substrats zu gewährleisten. Dies ermöglicht den Nachweis sowohl der Genaktivität des Reporters als auch der Zytotoxizität in der gleichen Assayprobe.
Vorteile von ToxBLAzer™ DualScreen-Kits:
  • Multiplex-Auslesungsergebnisse führen zu einer schnellen Identifizierung von Fehlalarmen aufgrund von Toxizität oder Mangel an lebensfähigen Zellen und verbessern so die Effizienz bei der Trefferauswahl
  • Ratiometrisches Blau: Die Anzeige des grünen Reporters reduziert falsche Treffer durch Minimierung des experimentellen Rauschens
  • Die Zugabe von einzelnen Reagenzien macht eine Nachuntersuchung durch Zytotoxizitäts-Assays überflüssig, wodurch der Durchsatz erhöht und gleichzeitig der Verbrauch von Proben und Testverbindungen reduziert wird
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung ToxBLAzer™ DualScreen Ladekits umfassen ToxBLAzer™ Substrat, DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C. ToxBLAzer™ Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte trocken und vor Licht geschützt bei 20 °C gelagert werden. DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C sollten bei 22 bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden.
    Das 200 µg-Kit ist ausreichend für 3.750 × 48 µl Standardprotokoll-Well-Assays; das 5 mg-Kit ist ausreichend für 93.750 × 48 µl Standardprotokoll-Well-Assays. Große Mengen an Ladekits sind auf Anfrage erhältlich.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Produkttyp Dual-Screen-Kit
    Menge 200 μg
    Format Kit
    Zellpermeabilität Zellgängig
    Substrat Beta-Lactamase-Substrat
    Produktlinie ToxBLAzer
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluorometer, Durchflusszytometer