Learn More
Toyocamycin, TRC
Artikelnummer. 30452933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452933 5 mg 5 Milligramm
30450375 25 mg 25 Milligramm
30452679 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7000035MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-58-6
Summenformel C12H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 291.26
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, 4-Amino-5-cyano-7-(beta-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-Cyano-7-deazaadenosine, Antibiotic 1037, Antibiotic E 212, MT 1155, NSC 63701NSC 99843, SIPI 763-1, Toyocamycin Nucleoside, Unamycin B, Vengicide
IUPAC-Name 4-Amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-5-Carbonitril
SMILES Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toyocamycin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formelmasse 291.0968