Learn More
TPL 4-Modellpufferlösung pH 4, WTW™
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW – präzise und rückführbar auf PTB/NIST in Großgrößen von 250 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
- Sparsam im Gebrauch und ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Technische Pufferlösungen für pH-Wert 4.01, die in der praktischen 250 ml-Flasche mit Dosiergefäß TPL 4 erhältlich sind
- Diese moderne technische Pufferlösung ist rückführbar auf NIST (National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie), USA)
- Deren pH-Wert ist ±0,03 genau.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 4 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 250mL |
| Verpackung | Flasche |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc acetate dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)