Learn More
Invitrogen™ TPP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2015)
Artikelnummer. 30275630
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275630 20 μL 20 Mikroliter
30276127 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275630
Marke: Invitrogen™ MA557799
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TPP2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TPP2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB2015
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen TPP2
Gen-Zugriffsnummer P29144, Q64514, Q64560
Gen-Alias TPP2; TPP-2; TppII; TPP-II; Tripeptidyl aminopeptidase; tripeptidyl peptidase 2; tripeptidyl peptidase II; tripeptidyl-peptidase 2; Tripeptidyl-peptidase II
Gensymbole TPP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Tripeptidyl peptidase II (aa 900-1150).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22019, 7174, 81815
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG