Learn More
Invitrogen™ TPP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2015)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen TPP2
Klon 24GB2015
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276127
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557798
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275630
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557799
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TPP2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.
Spezifikation
Spezifikation
TPP2
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
TPP2
TPP2; TPP-2; TppII; TPP-II; Tripeptidyl aminopeptidase; tripeptidyl peptidase 2; tripeptidyl peptidase II; tripeptidyl-peptidase 2; Tripeptidyl-peptidase II
TPP2
Primary
Affinity chromatography
24GB2015
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P29144, Q64514, Q64560
22019, 7174, 81815
A synthesized peptide derived from human Tripeptidyl peptidase II (aa 900-1150).