Learn More
TPPP Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235394 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235394 150 μL 150 Mikroliter
30236037 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235394
Marke: Proteintech 680481IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The TPPP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TPPP. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit, chicken antigen. The TPPP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen TPPP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klon 1E5F5
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole TPPP/p25; TPPP1; p24; p25; p25alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11076
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 24-29 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b