Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messzylinder mit niedriger Form
Artikelnummer. 10080971
Click to view available options
Graduierungen:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
2 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10080971
Marke: Kartell™ 0133500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Messzylinder mit niedriger Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ niedrige Messzylinder besitzen horizontale Markierungslinien, die beim Messen verschiedener Volumina einer Flüssigkeit helfen.
  • Niedrige Form
  • Kreisförmiger Boden
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±5 ml
Anzahl pro Packung 2/Packung
Umfang Permanente Graduierungen geformt
Durchmesser (metrisch) 34.5 mm
Graduierungen 25 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 170 °C
Unterteilung 5 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Rund
Höhe (angloamerikanisch) 6,96 in.
Höhe (metrisch) 177 mm
Typ Graduierter Messzylinder