Learn More
Kartell™ Kristallklare Messkolben aus PMP (TPX™) mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10033111
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10033111 50 ml 20 Stück
10600742 250 ml 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 10033111
Marke: Kartell™ 0249000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der Kartell™ (TPX™) PMP Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
  • Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
  • Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
  • Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
  • Dünne Hälse sorgen für präzise endgültige Messwerte.
  • Autoklavierbar bis zu 170 °C
  • Chemisch reiner als Glas und nicht chemisch absorbierend
  • Nicht benetzbar
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 143 mm
Enthält Schraubverschluss
Flaschenhalstyp Gehäuse GL18
Toleranz ±1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 46 mm