Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffenem Leistungsverhalten mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Kapillarsäulen für spezielle EPA-Methoden. Die Säulen, die ein geringes Säulenbluten und eine hohe Temperaturstabilität aufweisen, sind auf konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Läufe und von Charge zu Charge ausgelegt, gefertigt und getestet.
- TRACE TR-524 und TRACE TR-525: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 524 oder 525
- TRACE TR-527: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 527, bietet die Robustheit und das geringe Säulenbluten, die für die Analyse von Pestiziden und Flammschutzmitteln erforderlich sind
- TRACE TR-8270: US EPA-Testmethode für Feststoffabfälle 8270
- TRACE TR-8095: US EPA-Testmethode für Sprengstofftests 8095, kompatibel mit hoher Maximaltemperatur, bietet eine geringe Oberflächenaktivität
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
- Pestizide
- Bromierte Flammschutzmittel
- Sprengstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-8270 |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for EPA Methods, GC/MS for Volatile Organic Compounds (VOCs), GC/MS for Flame Retardants, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Explosives |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Beschreibung | 30m x 0.25mm x 1um |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.