Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden
Artikelnummer. 10564685 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
20 m
30 m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Stationäre Phase:
Trace™ TR-524
Trace™ TR-525
Trace™ TR-527:
Trace™ TR-8095
Trace™ TR-8270
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10564685
Marke: Thermo Scientific™ 260P123P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffener Leistung.
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffenem Leistungsverhalten mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Kapillarsäulen für spezielle EPA-Methoden. Die Säulen, die ein geringes Säulenbluten und eine hohe Temperaturstabilität aufweisen, sind auf konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Läufe und von Charge zu Charge ausgelegt, gefertigt und getestet.
Speziell für die US EPA-Testmethoden ausgelegte Säulen:
  • TRACE TR-524 und TRACE TR-525: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 524 oder 525
  • TRACE TR-527: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 527, bietet die Robustheit und das geringe Säulenbluten, die für die Analyse von Pestiziden und Flammschutzmitteln erforderlich sind
  • TRACE TR-8270: US EPA-Testmethode für Feststoffabfälle 8270
  • TRACE TR-8095: US EPA-Testmethode für Sprengstofftests 8095, kompatibel mit hoher Maximaltemperatur, bietet eine geringe Oberflächenaktivität
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Anwendungen:
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Pestizide
  • Bromierte Flammschutzmittel
  • Sprengstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-8095
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für EPA-Methoden, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), GC/MS für Flammschutzmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Sprengstoffe
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 12 m
Beschreibung 12 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.