Learn More
Spurenmetalle 2 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618345 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15618345 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
15628345 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15618345 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. WP3500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sb20μg/ml
Tl20μg/ml
Ag10 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spurenmetalle 2
Namenshinweis Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Menge 500 ml
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 2 % HNO3:
Sb    •20 μg/ml
Ag    •10μ g/ml
Tl    •20 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch