Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säule
Product Code. 10037594 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Unit Size
10037594 30 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10037594 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260A469P
Verfügbar ab: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese nichtpolare GC-Säule für die Methodenentwicklung und -analyse von chlorierten und nitroaromatischen Verbindungen und Umweltproben.
  • Verwenden Sie diese unpolare GC-Säule
  • Für die Methodenentwicklung und -analyse von chlorierten und nitroaromatischen Verbindungen
  • Zur Methodenentwicklung und Analyse von Umweltproben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm