Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15 m
25 m
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
- Pestizide
- Herbizide
- Drogen
- Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
- Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/360 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-35MS |
| USP-Typ | G42 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 30m x 0.32mm x 0.5um |