Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Artikelnummer. 31908298 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
100 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
31908298 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10219844 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10374603 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10079372 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10243263 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10253263 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10384173 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10424963 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10293593 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10735983 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10532465 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10262005 100 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10516765 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10096004 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10089182 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10107504 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10585415 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 Stück
10223423 30 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 31908298 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260E113P
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
  • Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
  • Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Freie Fettsäuren
  • Aromaten
  • Aromen
  • Pestizide geringer Polarität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aromaanalyse, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Aromaten, GC/MS für Aromen, GC/MS für Pestizide mit geringer Polarität
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 7 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 7 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
USP-Typ G27, G36
Stationäre Phase Trace™ TR-5
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Max. Temperatur (metrisch) 320/340 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.