Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10744627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10744627
Marke: Thermo Scientific™ 260R154P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen mit mittlerer Polarität für GC/MS-Anwendungen.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
  • Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine höhere Temperatur und eine höhere Polarität als bei einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak Tailing und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
  • Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
  • Herbizide
  • Drogen
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 360/370 °C
Durchmesser (metrisch) 0.25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Trace™ TR-50MS
USP-Typ G3
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 60m x 0.25mm x 0.25um
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.