Beschreibung
Leistungsstarke Bestimmung von Methanol, Fettsäuremethylestern (FAMEs) und Glyceriden bei der Biodieselanalyse mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-Säulen. Biodiesel ist ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung CO2-neutraler Brennstoffe. Spezielle GC-Säulen im TRACE-Bereich sind dank ihres zuverlässigen Leistungsverhaltens für die Durchführung von Verfahren in diesem Anwendungsbereich optimal geeignet.
- TRACE TR-BioDiesel (M): zur Bestimmung von Methanolrückständen in Biodiesel gemäß EN Methode 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G): zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß EN Methode 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F): zur Analyse des FAME-Gehalts in Biodiesel gemäß EN Methode 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM: zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß ASTM Methode D-6584
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TRACE |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-BioDiesel |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS zur Biodieselanalyse |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Beschreibung | Bacillus megaterium; ATCC 9885 |