Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen
Artikelnummer. 30308745 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm 1 Stück
10704637 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10240585 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10086744 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10784077 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10259864 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10704827 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10447514 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10714827 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10189414 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30308745 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260N231P
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entscheiden Sie sich für diese Säulen für hervorragende Robustheit in schwer zu analysierenden Trennungen.
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entschieden Sie sich für die ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-Säulen für hervorragende Robustheit bei schwer zu analysierenden Trennungen.
Engineered Specifically for FFAP Analysis:
  • Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
  • Bonded FFAP phase
  • Quality tested for acidic compound analysis
  • Equivalent to USP G25 and G35
  • Excellent Quality and Reproducibility
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
  • Acids
  • FFAP analysis
  • Alcohols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filmdicke 0.5 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Polar
Durchmesser (metrisch) 0.32 mm
USP-Typ G25, G35
Stationäre Phase Trace™ TR-FFAP
Typ 60 m x 0.32 mm x 0.5 μm
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Produktlinie TRACE
Max. Temperatur (metrisch) 240/250°C
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.