Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Filmdicke:
0,10 μm
2,65 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Bei einer simulierten Destillationsanalyse mit ihren hohen Temperaturansprüchen sollten Sie sich für die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist Säule entscheiden. Die Säule zeichnet sich durch eine stark quervernetzte Phase und eine Betriebstemperatur von bis zu 400 °C aus. Das stabil geringe Bluten dieser Säule ermöglicht eine konsistente Hintergrundsubtraktion, eine bei diesen Analyseverfahren übliche Vorgehensweise.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
- Unpolare Phase, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
- Optimiert für eine simulierte Destillationsanalyse
- Obere Temperaturgrenzen (400 °C für Folien <1,0 µm; 370 °C für 2,65 µm Folien)
- Stark quervernetzt
- Kohlenwasserstoffe mit hohem molekularem Gewicht
- Simulierte Destillation
- ASTM D2887, D6532
- Simulierte Destillation
- Erdöl
- Xylole
- DB-HT Sim Dis
- DB-2887
- BPX1
- Rtx™-2887
- HP-1
- Petrocol™ 2887
- Petrocol™ EX2887
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-SimDist |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS |
| Filmdicke | 2,65 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Beschreibung | 10 m x 0,53 mm x 2,65 μm |