Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist GC-Säulen
Artikelnummer. p-4522498 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Filmdicke:
0,10 μm
2,65 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10541315
Marke: Thermo Scientific™ 260S025P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Greifen Sie für simulierte Destillationsanalysen mit ihren hohen Temperaturansprüchen auf diese unpolare GC-Säule zurück.
Bei einer simulierten Destillationsanalyse mit ihren hohen Temperaturansprüchen sollten Sie sich für die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist Säule entscheiden. Die Säule zeichnet sich durch eine stark quervernetzte Phase und eine Betriebstemperatur von bis zu 400 °C aus. Das stabil geringe Bluten dieser Säule ermöglicht eine konsistente Hintergrundsubtraktion, eine bei diesen Analyseverfahren übliche Vorgehensweise.
TRACE GC Säulen von Thermo Scientific bieten hohe Temperaturstabilität, geringes Ausbluten und lange Lebensdauer. Von universell einsetzbaren unpolaren zu polaren Säulen, von denen viele besonders für die MS-Detektion geeignet sind, liefern TRACE GC Säulen ausgezeichnete Qualität und garantierte Reproduzierbarkeit. Ausserdem bieten wir eine komplette Auswahl an weiteren Verbrauchsmaterialien für die meisten aktuellen Gaschromatographen an.
Geringes Säulenbluten selbst bei hohen Temperaturen
Hervorragende Stabilität für schwierige Trennungen
Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Komplettes Sortiment an GC-Verbrauchsmaterialien für alle Instrumente
Andere Phasen und Masse auf Anfrage
Phase: TR-SimDist 100% Dimethyl Polysiloxane
Filmdicke: 0,1μm
L/φ: 10/0,53 m/mm
Temp. max.: 400 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 370 °C
Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Stationäre Phase Trace™ TR-SimDist
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS
Filmdicke 0,10 μm
Länge (metrisch) 10 m
Beschreibung 10m x 0.53mm x 0.1um