Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-Säulen sind Dickfilmsäulen mittlerer Polarität.
- Phase mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenyl Polysiloxan
- Dickfilm-Säule zur Analyse flüchtiger Analyten
- Geringes Säulenbluten für Massenspektrometrie
- Ähnlich: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Empfohlen für:
- Flüchtige organische Verbindungen
- Alkohole
- EPA 502.2, 608 und 624
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-V1 |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for Volatile Organics, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624 |
| Filmdicke | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 30m x 0.53mm x 5um |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.